missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydroxyde de sodium, 2 M, Chem-Lab

Code produit. 11933104
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
EP
Conditionnement:
5L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11933104

Marque: Chem-Lab CL05.1422.5500

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Pour une utilisation en laboratoire, pour les titrations

Spécification

Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Concentration 80g NaOH / 1L H2O
Numéro UN UN1824
Densité 1.09g/mL
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantité 5 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Poids de la formule 40.00g/mol
Normalité 2N (±0.004 at 20°C)
Conditionnement EP
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium hydroxide
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis