Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, 0,111 M, Honeywell™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium hydroxide solution |
| CAS | 1310-73-2 |
| Formule moléculaire | HNaO |
| Formule linéaire | NaOH |
| Concentration | 0.111M |
| Numéro MDL | MFCD00003548 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Synonyme | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
| Clé InChI | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
| Quantité | 1 L |
| Afficher plus |