Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, 0,1 M, Chem-Lab
Code produit. p-8014314
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
1L
Code produit. 11943213
Marque: Chem-Lab CL05.1411.1000
Utilisée dans le cadre d’applications de laboratoire, pour les titrations. La solution d’hydroxyde de sodium 0,1 M de Chem-Lab est une base solide, très caustique. Elle est utilisée pour augmenter l’alcalinité d’un mélange, neutraliser les acides et fabriquer des sels de sodium. 1 L de solution contient 4 g de NaOH. Conforme aux normes ASTM D-3712 et D-4047.
L’hydroxyde de sodium est utilisé dans de nombreux secteurs, principalement comme base chimique solide dans la fabrication de pâtes et de papiers, de textiles, d’eau potable, de savons et de détergents et comme produit de débouchage.
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
pH >13
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100°C
Concentration 0.1M
Densité 1.01g/mL
Informations sur la solubilité Water Soluble
Quantité 1 L
Poids de la formule 40.00g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4 g de NaOH pour 1 L de H2O
Normalité 0.1 N (±0.0002, 20°C)
Odeur Odorless
Conditionnement Bouteille en plastique
Solvant ou matrice Water
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide 0.1 mol/l
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium hydroxide