Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium 10 M (10N)≈40 (p/v), solution standard prête à l’emploi, pour analyse volumétrique
Code produit. p-7073195 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Sachet dans une boîte
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25L
5L
Code produit. 10488790
Marque: Fisher Chemical J/7800/15
Demander un format en vrac ou personnalisé
Solution d’hydroxyde de sodium 10 M (10 N) ≈40 (p/v), Solution étalon prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL 3548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
pH 12
Point d’ébullition 120°C
Point de fusion 8°C
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Forme physique Liquide