Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium 2M (2 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
5L
Description
Solution d’hydroxyde de sodium 2 M (2 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur
Spécification
Spécification
| pH | 14 |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 105°C |
| Point de fusion | -10°C |
| Quantité | 2.5 L |
| Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
| Forme physique | Liquide |