Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, 40 % de fraction massique, Chem-Lab
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
5 l
Conditionnement:
5L
Description
L’hydroxyde de sodium est utilisé dans de nombreux secteurs, principalement comme base chimique solide dans la fabrication de pâtes et de papiers, de textiles, d’eau potable, de savons et de détergents et comme produit de débouchage.
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore |
| CAS | 1310-73-2, 7732-18-5 |
| Formule moléculaire | HNaO |
| Concentration | 40% by weight |
| Densité | 1.43g/mL |
| Synonyme | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water |
| Clé InChI | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
| Quantité | 5 L |
| SMILES | [OH-].[Na+] |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium hydroxyde 40 poids % solution
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide