Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, 50 % dans H2O, Honeywell
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
1 L
4 L
18 L
Conditionnement:
100mL
18L
1L
25mL
4L
500mL
Description
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium hydroxide solution |
| Formule linéaire | NaOH |
| Concentration | 50% in H2O |
| Numéro UN | UN1824 |
| Densité | 1.515g/mL at 25°C |
| Quantité | 25 mL |
| Poids de la formule | 40g/mol |
| Tension de vapeur | 3 mmHg (37°C) |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium hydroxide solution
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide; caustic soda