Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, volumétrique, 2 M de NaOH (2 N), Honeywell Fluka
Code produit. 15654880 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1L
Code produit. 15654880
Marque: Honeywell-Fluka 352541L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Volumétrique, 2 M de NaOH (2 N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide solution
Note relative au nom Volumetric, 2 M NaOH (2N)
Point d’ébullition 105°C to 140°C
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
% min. CAS ≥90.0000%, ≥5.0000%
% max. CAS ≤100.0000%, <10.0000%
Formule moléculaire HNaO
Formule linéaire NaOH
Concentration 2 M NaOH (2N)
Numéro MDL MFCD00003548
Numéro UN UN1824
Densité 1.08 g/cm3
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantité 1 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Poids de la formule 40.0
Qualité Volumétrique
Conditionnement Flacon poly
Show More Show Less
compliance-icons
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Hazard Statement
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.