Learn More
Hypochlorite de sodium, 10-15 % de chlore actif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10296650 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 l
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10296650 2.5 l Flacon en plastique 2.50L
10401841 500 mL Flacon en plastique 500mL
10553864 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10296650 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 219250025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7681-52-9 | ClNaO | 74.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-52-9 , 7732-18-5
Formule moléculaire ClNaO
Poids moléculaire (g/mol) 74.44
Numéro MDL MFCD00011120
Clé InChI SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hypochlorite de soude, antiformine, oxychlorure de sodium, eau de javel, acide hypochloreux, sel de sodium, hypochlorite de sodium, solution carrel-dakin, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
CID PubChem 23665760
ChEBI CHEBI : 32146
Nom IUPAC sodium ; hypochlorite
SMILES [O-]Cl.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Hypochlorite de sodium
Point de fusion -16,0°C
Note relative au nom 13 % de chlore actif
Couleur Jaune
Forme physique Solution
Quantité 2.5 l
Formule linéaire NaOCl
Fieser 01,1084 ; 04,456 ; 05,617 ; 06,543 ; 07,337 ; 08,461 ; 09,430 ; 10,365 ; 11,487 ; 15,293 ; 16,308
Merck Index 15,8762
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.
Poids de la formule 74.44
Pourcentage de pureté ≥ 12 %
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.2
Densité 1.2000 g/ml
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hypochlorite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hypochlorite