Learn More
Hypochlorite de sodium, 11 à 15 % de chlore disponible
Code produit 15450837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
2.5 L
Conditionnement:
2500mL
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450837 2.5 L 2500mL
11377688 500 g 500g
11397688 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15450837 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14709.0F
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 7681-52-9 | ClNaO | 74,439 g/mole
L’hypochlorite de sodium est utilisé comme désinfectant et comme agent de chlorure. Il est utilisé en tant qu’agent de lésions provoquant l’élimination des taches de coloration dentaire, des taches dentaires résultant de la fluorose. Il trouve une application dans les détergents à lesing. Sa solution aqueuse est utilisée comme eau de Javel à usage ménager pour la désinfection des surfaces lisses. Dans une installation de traitement de l’eau, il est utilisé pour traiter l’eau résiduelle à canide diluée, comme les déchets de électroplacage. Il s’agit d’un agent oxydant utilisé avec le cathéter de transfert de phase pour convertir les alcools en composés carbonylés correspondants. Il s’agit d’un réactif important dans le réarrangement de Hofmann pour préparer l’amine primaire à partir de l’amide primaire.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-52-9
Formule moléculaire ClNaO
Numéro MDL MFCD00011120
Clé InChI SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
CID PubChem 23665760
ChEBI CHEBI:32146
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Hypochlorite aq. soln.
Note relative au nom 11-15% available chlorine
Couleur Jaune
Forme physique Liquide
Quantité 2.5 L
Densité 1.2
Informations sur la solubilité Miscible with water.
SMILES [Na+].[O-]Cl
Nom IUPAC hypochlorite de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 74.44
Poids de la formule 74.44
Qualité Ungraded
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hypochlorite, 11-15% available chlorine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hypochlorite,Sodium hydroxide
RUO– À des fins de recherche uniquement