Learn More
Hypochlorite de sodium, 4-6 % de chlore actif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10527752 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
1 l
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
250mL
25mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10527752 1 l Flacon en plastique 1L
10667381 25 mL Flacon en plastique 25mL
10573094 250 mL Flacon en plastique 250mL
11974211 2.5 L Flacon en plastique 2.50L
15274734 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10527752 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 419550010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7681-52-9 | ClNaO | 74.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-52-9 , 7732-18-5
Formule moléculaire ClNaO
Poids moléculaire (g/mol) 74.44
Numéro MDL MFCD00011120
Clé InChI SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hypochlorite de soude, antiformine, oxychlorure de sodium, eau de javel, acide hypochloreux, sel de sodium, hypochlorite de sodium, solution carrel-dakin, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
CID PubChem 23665760
ChEBI CHEBI : 32146
Nom IUPAC sodium ; hypochlorite
SMILES [O-]Cl.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Hypochlorite de sodium
Note relative au nom 5 % chlore
Couleur Jaune
Forme physique Solution
Quantité 1 l
Formule linéaire NaOCl
Fieser 01,1084 ; 04,456 ; 05,617 ; 06,543 ; 07,337 ; 08,461 ; 09,430 ; 10,365 ; 11,487 ; 15,293 ; 16,308
Merck Index 15,8762
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.
Poids de la formule 74.44
Pourcentage de pureté 4.5 à 5.5 %
Qualité Réactif
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.083
Densité 1.0830 g/ml
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hypochlorite, reagent, 5% chlorine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hypochlorite