Learn More
Solution d’hypochlorite de sodium, 47/50 %, Chem-Lab
Code produit 11909012
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
1L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11909012 1 L 1L
11919012 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11909012 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL00.1410.1000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Utilisé comme désinfectant et agent de blanchiment. La solution d’hypochlorite de sodium 47/50 % Chem-Lab est un composé chimique également connu sous le nom de Javel. Il s’agit d’un réactif de laboratoire courant qui réagit avec de nombreux acides et est
Stockage dans un environnement frais, à 2–15°C.
Identifiants chimiques
CAS 7681-52-9
Formule moléculaire ClNaO
Poids moléculaire (g/mol) 74.439
Clé InChI SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
CID PubChem 23665760
ChEBI CHEBI:32146
Nom IUPAC sodium ; hypochlorite
SMILES [O-]Cl.[Na+]
Spécification
Couleur Jaune
Point d’ébullition 100°C
Point de fusion 0°C
Composition Available chlorine: ± 13%
Densité 1.22g/mL
Informations sur la solubilité Water Soluble
Poids de la formule 74.44g/mol
Pourcentage de pureté 47/50% (NaClO)
Odeur Chlorine
pH >13
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hypochlorite 47/50% solution p.
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.