Learn More
Solution d’hypochlorite de sodium, 5 % de chlore disponible, réactif BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit 16499169 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
4 L
Conditionnement:
Flacon en poly à fond sous pression en PEHD
Flacon poly à fond sous pression
Conditionnement:
4L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
16499169 500 mL Flacon en poly à fond sous pression en PEHD 500mL
15538614 4 L Flacon poly à fond sous pression 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16499169 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 941601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    343.48€
    279.31€ / 500mL
    Économisez 64.17€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 31-03-2027
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
    Pour une utilisation en laboratoire, recherche ou fabrication
Identifiants chimiques
CAS 7681-52-9
Formule moléculaire ClNaO
Poids moléculaire (g/mol) 74.439
Clé InChI SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
CID PubChem 23665760
ChEBI CHEBI:32146
Nom IUPAC sodium ; hypochlorite
SMILES [O-]Cl.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Hypochlorite Solution
Forme physique Liquid
Quantité 500 mL
Poids de la formule 74.44
Pourcentage de pureté 5 % (Chlore disponible)
Qualité Réactif BAKER ANALYZED™
Conditionnement Flacon en poly à fond sous pression en PEHD
Gravité spécifique 1L = 1.11kg