Learn More
Hypochlorite de sodium, stérile, fabriqué avec de l’eau purifiée USP, solution à 5 %, BAKER™, J.T. Baker™
Code produit 15548794 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 gL
Conditionnement:
3.80L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15548794 1 gL 3.80L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15548794 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur P00503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.77€
    386.05€ / 3.8L
    Économisez 93.72€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-02-2027
Un grade de produits chimiques pour une utilisation en laboratoire
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Hypochlorite
Note relative au nom Stérile, fabriquée avec USP de l’eau purifiée
CAS 7681-52-9
Forme physique Liquid
Quantité 1 gL
Formule moléculaire ClNaO
Synonyme sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
Clé InChI SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-]Cl.[Na+]
Nom IUPAC sodium ; hypochlorite
Poids moléculaire (g/mol) 74.439
CID PubChem 23665760
ChEBI CHEBI:32146
Poids de la formule 74.44
Pourcentage de pureté 5%
Qualité Pure
Gravité spécifique 1L = 1.11kg