Learn More
Hypochlorite de sodium, technique, solution, Fisher Chemical™
Code produit 11438842 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
2.5 L
5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11438842 1 l 1L
11448842 2.5 L 2.50L
10715731 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11438842 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/5040/PB15
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 7681-52-9
Formule moléculaire ClNaO
Poids moléculaire (g/mol) 74.439
Numéro MDL 11120
Clé InChI SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hypochlorite de soude, antiformine, oxychlorure de sodium, eau de javel, acide hypochloreux, sel de sodium, hypochlorite de sodium, solution carrel-dakin, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
CID PubChem 23665760
ChEBI CHEBI : 32146
Nom IUPAC sodium ; hypochlorite
SMILES [O-]Cl.[Na+]
Spécification
Point de fusion -16°C
Couleur Jaune
pH 11
Forme physique Liquide
Quantité 1 l
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hypochlorite solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hypochlorite