Learn More
Hypophosphite de sodium monohydraté, +97 %, eau environ 12-17 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415383
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11415383 500 g 500g
11425383 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11415383 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13385.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10039-56-2 | H4NaO3P | 105.99 g/mol
L’hypophosphite de sodium monohydraté est utilisé comme agent de nickelage chimique et agent de traitement de l’eau. Il est également utilisé dans le secteur du pétrole. De plus, il est utilisé comme additif alimentaire. Par ailleurs, il réduit les ions nickel en solution en nickel métallique sur les substrats métalliques et plastiques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10039-56-2
Formule moléculaire H4NaO3P
Poids moléculaire (g/mol) 105.99
Numéro MDL MFCD06252379
Clé InChI PLZNPHDJGFDNRM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Sodium phosphinite monohydrate;
Nom IUPAC hydrate de sodium oxophosphinite
SMILES O.[Na+].[O-][PH2]=O
Spécification
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Pourcentage de pureté ≥97%