Learn More
Hypophosphite de sodium monohydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10411841 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10411841 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10411841 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 222791000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.10€
    24.40€ / 100g
    Économisez 1.70€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Réactif de réduction
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hypophosphite monohydrate
Point de fusion 90.0°C
CAS 10039-56-2
Quantité 100 g
Formule moléculaire H4NaO3P
Formule linéaire NaH2PO2·H2O
Numéro MDL MFCD06252379
Synonyme sodium hypophosphite hydrate, sodium phosphinate hydrate, sodium phosphenite hydrate, sodium hypophosphite en grade, sodium hydrate hypophosphite, sodium hypophosphite monohydrate 250g, phosphinic acid sodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, phosphonous acid monosodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, puriss
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: 33.0 g/100 g ethylene glycol (25°C), 9.7 g/100 g propylene glycol (25°C), freely soluble in glycerol and boiling alcohol, slightly soluble in absolute alcohol, insoluble in ether - soluble in cold
Clé InChI PLZNPHDJGFDNRM-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.[Na+].[O-][PH2]=O
Nom IUPAC sodium hydrate phosphinate
Poids moléculaire (g/mol) 105.99
CID PubChem 23708894
Poids de la formule 105.99
Qualité Analytique