Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Sodium Hypophosphite Monohydrate |
| Note relative au nom | Meets analytical specification of DAC |
| Quantité | 1 kg |
| Formule linéaire | NaH2PO2 · H2O |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Poids de la formule | 105.99g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99 to 103% |
| Qualité | puriss. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?