Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Hypophosphite Monohydrate |
| Note relative au nom | Meets analytical specification of DAC |
| Quantité | 2.5 kg |
| Formule linéaire | NaH2PO2 · H2O |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Poids de la formule | 105.99g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99 to 103% |
| Qualité | puriss. |