Learn More
Sodium hypophosphite monohydrate, puriss., meets analytical specification of DAC, 99-103%, Honeywell
Shop All Honeywell Fluka ProductsSpecifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Sodium hypophosphite monohydrate |
| Note relative au nom | puriss., meets analytical specification of DAC, 99-103% |
| CAS | 10039-56-2 |
| % max. CAS | 100% |
| Quantité | 50 kg |
| Plage de pourcentage du dosage | 99 to 103% |
| Formule moléculaire | H4NaO3P |
| Formule linéaire | NaH2PO2 · H2O |
| Numéro MDL | MFCD06252379 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Show More |