Learn More
Hypophosphite sodique monohydrate, Puriss. P.A., Reag. Ph. Eur., ≥99 %, Solstice
Code produit 15633020
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
50 kg
Conditionnement:
100g
1kg
250g
50kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15633020 50 kg 50kg
15603020 100 g 100g
15623020 250 g 250g
15613020 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15633020 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 3041050KG
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 10039-56-2
Formule moléculaire H4NaO3P
Poids moléculaire (g/mol) 105.99
Numéro MDL MFCD06252379
Clé InChI PLZNPHDJGFDNRM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hypophosphite hydrate, sodium phosphinate hydrate, sodium phosphenite hydrate, sodium hypophosphite en grade, sodium hydrate hypophosphite, sodium hypophosphite monohydrate 250g, phosphinic acid sodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, phosphonous acid monosodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, puriss
CID PubChem 23708894
Nom IUPAC phosphinate d'hydrate de sodium
SMILES O.[Na+].[O-][PH2]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hypophosphite monohydrate
Note relative au nom Puriss. P.A., Reag. Ph. Eur., ≥99%
% max. CAS 100.0000%
Quantité 50 kg
Formule linéaire NH4F
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 105.99
Pourcentage de pureté >99%
Qualité puriss. p.a.
Conditionnement Boîte en carton