Learn More
Hypophosphite de sodium monohydraté, Thermo Scientific Chemicals
Description
L’hypophosphite de sodium monohydraté est utilisé comme agent de nickelage chimique et agent de traitement de l’eau. Il est également utilisé dans le secteur du pétrole. De plus, il est utilisé comme additif alimentaire. Par ailleurs, il réduit les ions nickel en solution en nickel métallique sur les substrats métalliques et plastiques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| CAS | 10039-56-2 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 250 g |
| Formule moléculaire | NaH{2}PO{2}^.H{2}O |