Learn More
Hypophosphite de sodium monohydraté, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11317707
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Unit Size:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11317707 1 kg 1kg
11307707 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11317707 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 014104.A1
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 10039-56-2 | NaH{2}PO{2}^.H{2}O
L’hypophosphite de sodium monohydraté est utilisé comme agent de nickelage chimique et agent de traitement de l’eau. Il est également utilisé dans le secteur du pétrole. De plus, il est utilisé comme additif alimentaire. Par ailleurs, il réduit les ions nickel en solution en nickel métallique sur les substrats métalliques et plastiques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 10039-56-2
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Formule moléculaire NaH{2}PO{2}^.H{2}O