Learn More
Iodate de sodium, 99 %, extra pur, réactif, poudre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10269700 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10269700 5 g Flacon en verre 5g
10697381 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10269700 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 419560050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7681-55-2 | INaO3 | 197.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-55-2
Formule moléculaire INaO3
Poids moléculaire (g/mol) 197.89
Numéro MDL MFCD00003533
Clé InChI WTCBONOLBHEDIL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium iodate, natriumjodat german, iodic acid, sodium salt, sodium iodate naio3, iodic acid hio3 , sodium salt, sodium iodate naio3 pentahydrate, unii-u558pcs5z9, hsdb 749, iodic acid, sodium salt, pentahydrate, natriumjodat
CID PubChem 23675764
ChEBI CHEBI:81708
Nom IUPAC iodate de sodium
SMILES [O-]I(=O)=O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium iodate
Point de fusion 560.0°C
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc
pH 5.0 to 8.0 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Iodometry)
Formule linéaire NaIO3
Merck Index 15, 8764
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, insoluble in alcohol
Poids de la formule 197.89
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium iodate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.