Learn More
Iodure de sodium, ≥ 99 %, (qualité ACS du réactif), MP Biomedicals
Code produit 11486381 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11486381 1 kg
11466381 100 g
11476381 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11486381 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219397991
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
CAS: 7681-82-5 | Formula: INa | Weight: 149.894 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 7681-82-5
Formule moléculaire INa
Poids moléculaire (g/mol) 149.894
Clé InChI FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
CID PubChem 5238
ChEBI CHEBI:33167
Nom IUPAC sodium ; iodure
SMILES [Na+].[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Iodide
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Poids de la formule 149.9
Pourcentage de pureté 99.72%
Qualité Réactif ACS