Learn More
Iodure de sodium, 99+ % (pds sec, eau < 1,0 %), Thermo Scientific Chemicals
Description
Sodium iodide is widely used for halide exchange (Finkelstein reaction), for example in the conversion of an alkyl chloride, allyl chloride and arylmethyl chloride into their respective iodides, which are precursors for pharmaceutical and fine chemical products. They are used to ehnance the efficiency of the formation of Wittig adducts from less reactive chlorides and bromides. Appropriate prepartions find use as a nutrient supplement. Sodium iodide is used as the precursor to the control agent in ab initio emulsion polymerization. Sodium iodide finds use in the determination of dissolved oxygen in the modified Winkler method, synthesis of the fluorescent dye coppersensor-1 (CS1) for imaging labile copper pools in biological samples, and the cleavage of esters, lactones, carbamates and ethers in combination with chlorotrimethylsilane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L‘iodure de sodium est largement utilisé pour l‘échange d‘halogénures (réaction de Finkelstein), par exemple dans la conversion d‘un chlorure d‘alkyle, de chlorure d‘allyle et de chlorure d‘arylméthyle en leurs iodures respectives, qui sont des précurseurs pour les produits pharmaceutiques et chimiques fins. Ils sont utilisés pour déterminer l‘efficacité de la formation d‘adduits de Wittig à partir de chlorures et de bromures moins réactifs. Les préparations appropriées trouvent leur utilisation comme supplément nutritif. L‘iodure de sodium est utilisé comme précurseur de l‘agent de contrôle dans la polymérisation par émulsion ab initio. L‘iodure de sodium est utilisé dans la détermination de l‘oxygène dissous dans la méthode modifiée de Winkler, la synthèse du colorant fluorescent coppersensor-1 (CS1) pour l‘imagerie des bassins de cuivre labile dans des échantillons biologiques et le clivage des esters, des lactones, des carbamates et des éthers en association avec le chlorotriméthylsilane.
Solubilité
Très soluble dans l‘eau et l‘ammoniac liquide. Librement soluble dans l‘acétone, l‘acide formique, le formamide, le méthanol et l‘acétonitrile. Soluble dans le N,N diméthylformamide.
Remarques
Déliquescent. Conserver dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants et les acides minéraux.
Specifications
Specifications
| Point d’ébullition | 1300°C to 1304°C |
| Nom chimique ou matériau | Sodium iodide |
| Point de fusion | 651°C |
| Forme physique | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Quantité | 2500 g |
| Odeur | Odorless |
| Indice de réfraction | 1.7745 |
| Sensibilité | Hygroscopic; Light sensitive |
| Notes de pourcentage du dosage | (Poids sec), eau < 1,0 % |
| Densité | 3.67 |
| Show More |