Learn More
Iodure de sodium, 99+%, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10715921 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10715921 100 g 100g
10284680 250 g 250g
10294680 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10715921 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/5120/48
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.85€
    56.60€ / 100g
    Économisez 18.25€
    24% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7681-82-5
Formule moléculaire INa
Poids moléculaire (g/mol) 149.894
Numéro MDL 3532
Clé InChI FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme iodure de sodium, monoiodure de sodium, jodid sodny tchèque, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
CID PubChem 5238
ChEBI CHEBI : 33167
Nom IUPAC sodium ; iodure
SMILES [Na+].[I-]
Spécification
Point d’ébullition 1300 °C
Point de fusion 661 °C
Couleur Blanc
pH 6 à 9
Forme physique Solide en poudre
Quantité 100 g
Poids de la formule 149,89g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 1,3 mbar 767
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium iodide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.