Learn More
Iodure de sodium, 99+ %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1300.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Sodium iodide |
| Point de fusion | 661.0°C |
| Note relative au nom | Anhydrous |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 250 g |
| Perte à la dessiccation | 3% max. (1 g, 105°C, 3 hrs) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Gravité spécifique | 3.66 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Sodium iodide
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.