Learn More
Iodure de sodium, puriss., Solstice
BIOPHARMA
Code produit 15690670
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
6 x 500 g
6 x 1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15690670 500 g 500g
15670670 100 g 100g
15680670 1 kg 1kg
15610680 6 x 500 g 6 pièces
15600680 6 x 1 kg 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15690670 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 03129500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.00€
    182.75€ / 500g
    Économisez 19.25€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, 99 à 100,5 % (calc. à la substance séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-82-5
Formule moléculaire INa
Poids moléculaire (g/mol) 149.894
Numéro MDL MFCD00003532
Clé InChI FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
CID PubChem 5238
ChEBI CHEBI:33167
Nom IUPAC sodium ; iodure
SMILES [Na+].[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Iodide
Note relative au nom Répond aux spécifications analytiques du Ph.Eur. BP, USP
Quantité 500 g
Formule linéaire NaI
Numéro UN 3077
Poids de la formule 149,89g/mol
Pourcentage de pureté 99 à 100,5 % (calcul à la substance séchée)
Qualité puriss.
Conditionnement Bouteille en plastique
Densité Densité de vapeur : >1 (contre l’air)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium iodide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium iodide