Learn More
Iodure de sodium, TRC
Code produit 30012032
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012032 10 g 10g
30004832 5 g 5g
30007124 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012032 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS63800010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-82-5
Formule moléculaire INa
Poids moléculaire (g/mol) 149.89
Synonyme Anayodin, Ioduril, NSC 77388, Sodium Monoiodide, Soiodin;
Nom IUPAC sodium ; iodure
SMILES [Na+].[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Iodide
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
Poids de la formule 149.8942