Learn More
Iodure de sodium, ultra sec, 99,98 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11335757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11335757 100 g 100g
11345757 25 g 25g
11355757 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11335757 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043447.22
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Utilisé comme supplément d’iode, expectorant ou dans sa forme (I-131) radioactive comme aide diagnostique, en particulier pour les tests de la fonction thyroïdienne. L’iodure de sodium est utilisé en photographie et comme réactifs analytiques. Il est également utilisé dans la mesure de l’énergie des rayons gamma et dans la synthèse organique.
It is used as iodine supplement, expectorant or in its radioactive (I-131) form as an diagnostic aid, particularly for thyroid function tests. sodium Iodide are used in photography and as analytical reagents. It is also used in the measurement of the energy of gamma rays, also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-82-5
Formule moléculaire INa
Poids moléculaire (g/mol) 149.894
Numéro MDL MFCD00003532
Clé InChI FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
CID PubChem 5238
ChEBI CHEBI:33167
Nom IUPAC sodium ; iodure
SMILES [Na+].[I-]
Spécification
Point d’ébullition 1300°C to 1304°C
Nom chimique ou matériau Sodium iodide
Point de fusion 651°C
Forme physique -10 perles à mailles, dans une ampoule sous argon
Quantité 100 g
Conditionnement Dans une ampoule sous argon
Indice de réfraction 1.7745
Sensibilité Hygroscopic
Gravité spécifique 3.67
Densité 3.67
Informations sur la solubilité It is soluble in water,alcohol,and glycerin.
Poids de la formule 149.89
Pourcentage de pureté 99.98%
Qualité Ungraded
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium iodide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium iodide