Learn More
Solution étalon de sodium ISE, Mettler Toledo™
Code produit 11907531
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11907531 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11907531 Fournisseur Mettler Toledo Online Code fournisseur 51344778
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    130.00€ / 500mL
    Économisez 5.00€
    3% de réduction
 Article restreint
En stock
Spécification
Description ISE standard Na 1000 mg/L, 500 mL
Conditionnement 500 ml
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Quantité 500 mL