Learn More
L-lactate de sodium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11363556 25 g 25g
11353556 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11363556 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14500.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.76€
    156.65€ / 25g
    Économisez 35.11€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 867-56-1 ∣ C3H5NaO3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le L-lactate de sodium est utilisé comme additif alimentaire, conservateur, régulateur d‘acidité et agent de gonflement. Il trouve l‘application dans le shampooing et les savons liquides et autres produits connexes. Il agit comme un humectant efficace et hydratant. Il est utilisé dans le traitement des arythmies.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 867-56-1
Formule moléculaire C3H5NaO3
Numéro MDL MFCD00066576
Synonyme sodium l-lactate, sodium-l-lactate, sodium lactate, l, sodium s-2-hydroxypropanoate, unii-p2y1c6m9ps, sodium s-lactate, sodium l-+-lactate, p2y1c6m9ps, propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, 2s, l-+-lactic acid sodium salt
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium L-lactate
Point de fusion ∼160°C
Forme physique Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks
Quantité 25 g
Sensibilité Hygroscopic
Beilstein 4567087
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids moléculaire (g/mol) 112.06
Poids de la formule 112.06
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Ungraded