Learn More
Sodium (meta)arsenite concentrate, For 1L standard solution, 0.05 M NaAsO2, Honeywell Fluka™
Code produit. 15695230 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 15695230
Marque: Honeywell-Fluka 381501EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium (meta)arsenite concentrate
CAS 7784-46-5
Quantité 1 Pc.
Formule moléculaire AsNaO2
Formule linéaire NaAsO2
Numéro MDL MFCD00003472
Numéro UN UN1686
Synonyme sodium arsenite, sodium metaarsenite, sodium dioxoarsenate, prodalumnol, sodanit, penite, kill-all, prodalumnol double, rat death liquid, chem pels c
Clé InChI PTLRDCMBXHILCL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-][As]=O.[Na+]
Nom IUPAC sodium;oxoarsinite
Poids moléculaire (g/mol) 129.909
CID PubChem 443495
ChEBI CHEBI:29678
Poids de la formule 129.91g/mol