Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium meta-Bisulfite |
| CAS | 7681-57-4 |
| Quantité | 2.5 kg |
| Formule moléculaire | Na2O5S2 |
| Numéro MDL | MFCD00167602 |
| Synonyme | sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis |
| Clé InChI | LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O |
| Nom IUPAC | (sulfinatooxy)sulfinate de disodium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 190.09 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium metabisulphite
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium metabisulphite