Learn More
Métapériodate de sodium, réactif A.C.S. BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T. Baker™
Code produit 15568164 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
125g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15568164 500 g Flacon poly 500g
15172017 125 g Flacon poly 125g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15568164 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 375601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1954.28€
    1395.24€ / 500g
    Économisez 559.04€
    28% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-03-2027
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Identifiants chimiques
CAS 7790-28-5
Formule moléculaire INaO4
Poids moléculaire (g/mol) 213.89
Numéro MDL MFCD00003534
Clé InChI JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
CID PubChem 23667635
ChEBI CHEBI:75226
SMILES [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium meta-Periodate
Quantité 500 g
Notes de qualité de la pureté Répond aux exigences chimiques des réactifs ACS
Nom IUPAC Periodate de sodium
Poids de la formule 213.89
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED™
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 3.87kg