Learn More
(Méta)périodate de sodium, Honeywell Fluka™
Code produit 15633010 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
6 x 500 g
Conditionnement:
100g
500g
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15633010 100 g 100g
15643010 500 g 500g
15653010 6 x 500 g 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15633010 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 30323100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,8 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-28-5
Formule moléculaire INaO4
Poids moléculaire (g/mol) 213.89
Numéro MDL MFCD00003534
Clé InChI JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
CID PubChem 23667635
ChEBI CHEBI:75226
Nom IUPAC sodium periodate
SMILES [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium (Meta)Periodate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantité 100 g
Formule linéaire NaIO4
Numéro UN 3085
Poids de la formule 213.89g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité ACS/certifié pur
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium (meta)periodate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium periodate