Learn More
(Méta)périodate de sodium, Honeywell Fluka™
Code produit 15653010 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
6 x 500 g
Conditionnement:
100g
500g
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15653010 6 x 500 g 6 pièces
15633010 100 g 100g
15643010 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15653010 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 303236X500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,8 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-28-5
Formule moléculaire INaO4
Poids moléculaire (g/mol) 213.89
Numéro MDL MFCD00003534
Clé InChI JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
CID PubChem 23667635
ChEBI CHEBI:75226
Nom IUPAC sodium periodate
SMILES [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium (Meta)Periodate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantité 6 x 500 g
Formule linéaire NaIO4
Numéro UN UN3085
Poids de la formule 213.89
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité ACS/certifié pur