Learn More
Métabisulfite de sodium, ≥ 97,0 %, (qualité réactif ACS), MP Biomedicals
Code produit 11494642 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11494642 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11494642 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219143801
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
ACS reagent grade sodium metabisulfite for laboratory and research applications.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Metabisulfite
CAS 7681-57-4
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage ≥ 97,0%
Formule moléculaire Na2O5S2
Numéro MDL MFCD00167602
Synonyme sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
Clé InChI LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Nom IUPAC (sulfinatooxy)sulfinate de disodium
Poids moléculaire (g/mol) 190.09
CID PubChem 656671
Poids de la formule 190.1
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Réactif ACS