Learn More
Métabisulfite de sodium, 97 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10502011 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10502011 2.5 kg Bouteille en plastique 2.50kg
10473245 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10502011 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 171490025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.55€
    51.65€ / 2.5kg
    Économisez 8.90€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7681-57-4 | Na2O5S2 | 190.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-57-4
Formule moléculaire Na2O5S2
Poids moléculaire (g/mol) 190.09
Numéro MDL MFCD00167602
Clé InChI LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
CID PubChem 656671
Nom IUPAC (sulfinatooxy)sulfinate de disodium
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Sodium metabisulfite
Point de fusion 150.0°C
Note relative au nom Anhdrous
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 2.5 kg
Conditionnement Bouteille en plastique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Iodimetry)
Formule linéaire Na2S2O5
Merck Index 15, 8770
Informations sur la solubilité Solubility in water: 540g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 190.1
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Extra pur
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metabisulfite
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Sicherheitshinweis
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.