Learn More
Métabisulfite de sodium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11403597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11403597 2500 g 2500g
11493587 500 g 500g
11413597 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11403597 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17351.0E
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7681-57-4 ∣ Na2O5S2 ∣ 190.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le métabisulfite de sodium est utilisé comme ingrédient actif dans les comprimés de Campden, comme agent de nettoyage pour les membranes d‘osmose inverse de l‘eau potable, comme agent de conservation et antioxydant dans les aliments. Il agit également comme inhibiteur de corrosion dans l‘industrie pétrolière et gazière, comme agent de blanchiment dans la production de crème de noix de coco, comme source de dioxyde de soufre et dans la destruction du cyanure dans les procédés commerciaux de cyanuration de l‘or. Il est utilisé dans la précipitation de l‘or de l‘acide aurique ainsi que dans le traitement des eaux usées pour éliminer le chrome hexavalent comme chrome trivalent par précipitation après réduction. De plus, il est utilisé dans la photographie. En outre, il joue comme un piège à oxygène pour éliminer l‘oxygène dissous dans les eaux usées et dans les tuyaux.
Solubilité
Soluble dans l‘eau, l‘éthanol et le glycérol.
Remarques
Sensible à l‘humidité et à l‘air. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-57-4
Formule moléculaire Na2O5S2
Poids moléculaire (g/mol) 190.09
Numéro MDL MFCD00167602
Clé InChI LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
CID PubChem 656671
Nom IUPAC (sulfinatooxy)sulfinate de disodium
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium metabisulfite
Point de fusion >300°C
pH 3.5 to 5.0
Forme physique Crystalline Powder and/or Crystals
Quantité 2500 g
Odeur Like Rotten Eggs
Sensibilité Air and moisture sensitive
Densité 1.48
Formule linéaire Na2S2O5
Merck Index 14,8638
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol and glycerol.
Poids de la formule 190.1
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Ungraded
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium metabisulfite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium metabisulfite