Learn More
Métabisulfite de sodium, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium metabisulfite |
| Point de fusion | 150.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 2.5 kg |
| Formule linéaire | Na2S2O5 |
| Merck Index | 15, 8724 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 540g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol |
| Poids de la formule | 190.1 |
| Pourcentage de pureté | ≥58.5% (SO2) |
| Afficher plus |