Learn More
Métabisulfite de sodium, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium metabisulfite |
| Point de fusion | 150.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 500 g |
| Formule linéaire | Na2S2O5 |
| Merck Index | 15, 8724 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 540g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol |
| Poids de la formule | 190.1 |
| Pourcentage de pureté | ≥58.5% (SO2) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Sodium metabisulfite
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.