Learn More
Métabisulfite de sodium, MP Biomedicals™
Code produit 11484642 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11484642 100 g
11404652 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11484642 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02191438.1
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Utilisé par les scientifiques. Métabisulfite de sodium, MP Biomedicals Il s'agit d'un réactif de qualité ACS avec une pureté supérieure à 97 %. MP Biomedicals fournit des produits biochimiques de qualité depuis plus de 50 ans.
Identifiants chimiques
CAS 7681-57-4
Formule moléculaire Na2O5S2
Poids moléculaire (g/mol) 190.09
Numéro MDL MFCD00167602
Clé InChI LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
CID PubChem 656671
Nom IUPAC (sulfinatooxy)sulfinate de disodium
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Spécification
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Poids de la formule 190,11g/mol
Pourcentage de pureté ≥ 97,0%
Qualité Réactif ACS