Learn More
Metabisulfite de sodium, NF/FCC, granulaire, Macron Fine Chemicals™
Code produit 15548444
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
Conditionnement:
Poly
Conditionnement:
2.50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15548444 2.5 kg Poly 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15548444 Fournisseur Avantor Macron Code fournisseur 777606
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Metabisulfite
CAS 7681-57-4
Forme physique Granulaire
Quantité 2.5 kg
Formule moléculaire Na2O5S2
Numéro MDL MFCD00167602
Synonyme sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
Clé InChI LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Nom IUPAC (sulfinatooxy)sulfinate de disodium
Poids moléculaire (g/mol) 190.09
CID PubChem 656671
Poids de la formule 190.11
Qualité FCC/NF
Conditionnement Poly
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium metabisulphite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium metabisulphite