Learn More
Le métabisulfite de sodium, Puriss., répond aux spécifications analytiques de BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, sec, 97-100,5 %, Solstice
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Spécification
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Sodium Metabisulfite |
| Note relative au nom | Répond aux spécifications analytiques de Ph. Eur.BP, NF, FCC |
| Forme physique | Solid |
| Quantité | 4 x 5 kg |
| Formule linéaire | Na2S2O5 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Poids de la formule | 190.11 |
| Pourcentage de pureté | 65,0 à 67,4 % (base SO2) |
| Qualité | puriss. |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium metabisulfite
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.