Learn More
Métabisulfite de sodium, puriss. p.a. Réactif ACS, Solstice
Code produit 15663440
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
50kg
5kg
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15663440 6 x 2.5 kg 6 pièces
15633440 500 g 500g
15613440 1 kg 1kg
15623440 2.5 kg 2.50kg
15653440 5 kg 5kg
15643440 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15663440 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 314486X2.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00€
    508.73€ / 6 pièces
    Économisez 51.27€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., sec, 98 à 100,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-57-4
Formule moléculaire Na2O5S2
Poids moléculaire (g/mol) 190.09
Numéro MDL MFCD00167602
Clé InChI LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
CID PubChem 656671
Nom IUPAC (sulfinatooxy)sulfinate de disodium
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Metabisulfite
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Forme physique Solid
Quantité 6 x 2.5 kg
Formule linéaire Na2S2O5
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 190.11
Pourcentage de pureté 98 à 100,5 %
Qualité ACS/certifié pur