Learn More
Métabisulfite de sodium, SO2 58,5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347698
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11347698 500 g 500g
11337698 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347698 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033375.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7681-57-4 ∣ Na2O5S2 ∣ 190.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-57-4
Formule moléculaire Na2O5S2
Poids moléculaire (g/mol) 190.09
Numéro MDL MFCD00167602
Clé InChI LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
CID PubChem 656671
Nom IUPAC (sulfinatooxy)sulfinate de disodium
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium metabisulfite
Point de fusion >300°C
Couleur Blanc à jaune
pH 3.5 to 5.0
Forme physique Granulaire
Quantité 500 g
Odeur Like rotten eggs
Sensibilité Air and moisture sensitive
Densité 1.480 g/mL
Merck Index 14,8638
Informations sur la solubilité Freely soluble in water, glycerol; Slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 190.1
Qualité Ungraded
Concentration or Composition (by Analyte or Components) SO2 58.5% min.