Learn More
Sodium Metabisulfite, TRC
Code produit 17930725
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17930725 10 g 10g
17952825 50 g 50g
17934425 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17930725 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS66706010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-57-4
Formule moléculaire 2 Na . O5 S2
Poids moléculaire (g/mol) 190.11
Synonyme Sodium metabisulfite, sodium disulfite
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)S(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Metabisulfite
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
Poids de la formule 189.8983