Learn More
Métasilicate de sodium pentahydraté, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11397697 1 kg 1kg
11387697 5 x 1 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014103.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10213-79-3 | H10Na2O8Si | 212.137 g/mol
Sodium metasilicate pentahydrate is used as a starting material in the preparation of silicas and zeolites. It finds application in detergents and cleaners, pulp and paper production. It is also used in soil stabilization, sealing, adhesives and binders. Further, it is used in titanium dioxide production, paints for masonry and glass, spray coatings for tunnel construction. In addition to this, it is used in fruit and vegetable washes and sanitizers for food-contact surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10213-79-3
Formule moléculaire H10Na2O8Si
Poids moléculaire (g/mol) 212.137
Numéro MDL MFCD00149176
Clé InChI ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium metasilicate pentahydrate, silicic acid, disodium salt, pentahydrate, disodium oxosilanediolate pentahydrate, silicic acid h2sio3 , disodium salt, pentahydrate, 2na.so3i.5h2o, sodium meta-silicate pentahydrate, sodium silicate solution water glass, disodium dioxido oxo silane pentahydrate, sodium metasilicate pentahydrate, tech., disodium oxosilanebis olate pentahydrate
CID PubChem 61495
Nom IUPAC Disodium ; dioxido(oxo)silane ; pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium metasilicate pentahydrate
Point de fusion 72°C
Couleur Blanc
Forme physique Granulaire
Quantité 1 kg
Numéro UN UN3253
Merck Index 14,8642
Informations sur la solubilité Soluble in cold water.
Poids de la formule 212.14 (122.06 Anhydrous)
Qualité Technique
Odeur Odorless
Densité 1.75 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium metasilicate pentahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium metasilicatepentahydrate